Tricloreto de Holmio, anidro ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Holmium trichloride
18681.06
18681.14
18681.06EA
199
EUR
18681.06
18681.14
Tricloreto de Holmio, anidro ≥99.9% (baseado em metais)
Tricloreto de Holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.7
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011051
Fórmula:
Cl₃Ho Peso Molecular: 271.29 g/mol Ponto de ebulição: 1500 Ponto de Fusão: 718 °C Densidade: 3.7 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011051 Número CAS: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Merck Index: 14,4727 |