Print…
Gadolinium trifluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
11293.09 11293.18
11293.09EA 83.3 EUR
11293.09 11293.18
Gadolinium trifluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Gadolinium trifluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13765-26-9 Molecular Formula: GdF3 Formula Weight: 214.25 Physical Form: Crystalline Density: 7.1 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1231° MDL No.: MFCD00016113
Fórmula: F₃Gd
Peso Molecular: 214.25 g/mol
Ponto de Fusão: 1231
Densidade: 7.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016113
Número CAS: 13765-26-9
EINECS: 237-369-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III