Gadolinium trichloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
35736.06
35736.14
35736.06EA
230
EUR
35736.06
35736.14
Gadolinium trichloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Gadolinium trichloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10138-52-0
Molecular Formula: GdCl3
Formula Weight: 263.61
Physical Form: Powder, Ampouled Under Argon
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 609°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011024
Fórmula:
Cl₃Gd Ponto de Fusão: 609 °C Densidade: 4,52 g/cm³ (0 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011024 Número CAS: 10138-52-0 EINECS: 233-386-6 Merck Index: 14,4326 |