Print…
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429732-1G 429732-5G
SIAL429732-1GEA 164 EUR
SIAL429732-1G SIAL429732-5G
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Eu
Peso Molecular: 258.32 g/mol
Ponto de Fusão: 626…638 °C
Densidade: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010994
Número CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4