Print…
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
238066-10G 238066-1G
SIAL238066-10GEA 844 EUR
SIAL238066-10G SIAL238066-1G
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Eu
Peso Molecular: 258.32 g/mol
Ponto de Fusão: 626…638 °C
Densidade: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010994
Número CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4