Europium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Ampulado sob árgon
35738.03
35738.06
35738.14
35738.03EA
122
EUR
35738.03
35738.06
35738.14
Europium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Europium(III) chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-76-0
Molecular Formula: EuCl3
Formula Weight: 258.32
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010994
Fórmula:
Cl₃Eu Peso Molecular: 258.32 g/mol Ponto de Fusão: 850 °C Densidade: 4.89 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010994 Número CAS: 10025-76-0 EINECS: 233-040-4 Merck Index: 14,3904 |