Erbium trichloride, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
89917.09
89917.18
89917.09EA
216
EUR
89917.09
89917.18
Erbium trichloride, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Erbium trichloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-41-7
Molecular Formula: ErCl3
Formula Weight: 273.62
Physical Form: Beads
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00010989
Fórmula:
Cl₃Er Ponto de ebulição: 1500 °C Ponto de Fusão: 774 °C Densidade: 4,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010989 Número CAS: 10138-41-7 EINECS: 233-385-0 |