Print…
Dysprosium trichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
325546-25G 325546-5G
SIAL325546-25GEA 1670 EUR
SIAL325546-25G SIAL325546-5G
Dysprosium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dysprosium trichloride
Fórmula: Cl₃Dy
Peso Molecular: 268.86 g/mol
Ponto de Fusão: 642…652 °C
Densidade: 3.67 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00010984
Número CAS: 10025-74-8
EINECS: 233-039-9