Dysprosium trichloride, ultra seco ≥99.98% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
35692.06
35692.14
35692.06EA
314
EUR
35692.06
35692.14
Dysprosium trichloride, ultra seco ≥99.98% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Dysprosium trichloride
Purity: 99.98%
CAS No.: 10025-74-8
Molecular Formula: DyCl3
Formula Weight: 268.86
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.67
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010984
Fórmula:
Cl₃Dy Ponto de Fusão: 718 °C Densidade: 3,67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010984 Número CAS: 10025-74-8 EINECS: 233-039-9 Merck Index: 14,3482 |