Cerium trichloride, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
Ampulado sob árgon
35688.06
35688.14
35688.22
35688.06EA
125
EUR
35688.06
35688.14
35688.22
Cerium trichloride, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Cerium trichloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-86-5
Molecular Formula: CeCl3
Formula Weight: 246.48
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.92
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 848°
Boiling Point: 1727°
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00010929
Fórmula:
CeCl₃ Peso Molecular: 246.47 g/mol Ponto de ebulição: 1727 °C Ponto de Fusão: 848 Densidade: 3.92 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010929 Número CAS: 7790-86-5 EINECS: 232-227-8 Merck Index: 14,1997 |