Print…
Cerium trichloride, anidro ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
21112.09 21112.18 21112.30
21112.09EA 120 EUR
21112.09 21112.18 21112.30
Cerium trichloride, anidro ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Cerium trichloride
Purity: 99.5% CAS No.: 7790-86-5 Molecular Formula: CeCl3 Formula Weight: 246.48 Physical Form: Powder Density: 3.92 Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: 848° Boiling Point: 1727° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, acids Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00010929
Incandescent gas mantles, spectrography, polymerization of olefins
Fórmula: CeCl₃
Peso Molecular: 246.47 g/mol
Ponto de ebulição: 1727 °C
Ponto de Fusão: 848
Densidade: 3.92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010929
Número CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 14,1997