Print…
Cerium trichloride, anidro 99.9%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 85.2 EUR
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Cerium trichloride, anidro 99.9%, puro
Cerium trichloride
Fórmula: CeCl₃
Peso Molecular: 246.47 g/mol
Ponto de ebulição: 1727 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 848 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010929
Número CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02008
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %