Terbium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Ampulado sob árgon
39425.03
39425.06
39425.03EA
187
EUR
39425.03
39425.06
Terbium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Terbium(III) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-47-4
Molecular Formula: TbBr3
Formula Weight: 398.65
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1490°
MDL No.: MFCD00049571
Fórmula:
Br₃Tb Peso Molecular: 398.64 g/mol Ponto de ebulição: 1490 °C Ponto de Fusão: 827 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049571 Número CAS: 14456-47-4 EINECS: 238-442-3 |