Print…
Lanthanum(III) bromide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
44396.09 44396.18
44396.09EA 56.7 EUR
44396.09 44396.18
Lanthanum(III) bromide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) bromide
Purity: 99.9% CAS No.: 13536-79-3 Molecular Formula: LaBr3 Formula Weight: 378.62 Physical Form: Lumps, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White MDL No.: MFCD00016161
Fórmula: Br₃La
Peso Molecular: 378.62 g/mol
Ponto de Fusão: 789
Densidade: 5.06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016161
Número CAS: 13536-79-3
EINECS: 236-896-7