Print…
Gadolinium tribromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Gadolinium (III) bromide
Ampulado sob árgon
43673.14 43673.06
43673.14EA 634 EUR
43673.14 43673.06
Gadolinium tribromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Gadolinium tribromide
Purity: 99.99% CAS No.: 13818-75-2 Molecular Formula: GdBr3 Formula Weight: 396.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049741
Fórmula: Br₃Gd
Peso Molecular: 396.96 g/mol
Ponto de Fusão: 770 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049741
Número CAS: 13818-75-2
EINECS: 237-494-4