Gadolinium tribromide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Gadolinium (III) bromide
Ampolado sob argônio
35737.04
35737.09
35737.04EA
67.9
EUR
35737.04
35737.09
Gadolinium tribromide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Gadolinium tribromide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13818-75-2
Molecular Formula: GdBr3
Formula Weight: 396.96
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049741
Fórmula:
Br₃Gd Ponto de Fusão: 770 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049741 Número CAS: 13818-75-2 EINECS: 237-494-4 |