Europium(II) bromide ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Europium dibromide
44431.03
44431.06
44431.14
44431.03EA
119
EUR
44431.03
44431.06
44431.14
Europium(II) bromide ≥99.99% (baseado em metais)
Europium(II) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13780-48-8
Molecular Formula: EuBr2
Formula Weight: 311.77
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD01076548
Fórmula:
Br₂Eu Peso Molecular: 311.77 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01076548 Número CAS: 13780-48-8 |