Print…
Cerium tribromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
44447.14 44447.22
44447.14EA 145 EUR
44447.14 44447.22
Cerium tribromide 99%
Cerium tribromide
Purity: 99% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150206
Fórmula: CeBr₃
Peso Molecular: 379.83 g/mol
Ponto de Fusão: 732
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016004
Número CAS: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 12,02039