Print…
Cerium tribromide ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
44432.09 44432.18
44432.09EA 93.2 EUR
44432.09 44432.18
Cerium tribromide ≥99.998% (baseado em metais)
Cerium tribromide
Purity: 99.998% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Pale orange Odour: Odourless Merck Reference: 14,1995 MDL No.: MFCD00150206
Fórmula: CeBr₃
Peso Molecular: 379.83 g/mol
Ponto de Fusão: 732
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016004
Número CAS: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 14,1995