Print…
7-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M51490-1G M51490-5G
SIALM51490-1GEA 117 EUR
SIALM51490-1G SIALM51490-5G
7-Methylindole, Sigma-Aldrich®
7-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83 °C
Densidade: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
Número MDL : MFCD00005684
Número CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1