Print…
6-Methylindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L17509.03 L17509.MD
L17509.03EA 99.5 EUR
L17509.03 L17509.MD
6-Methylindole ≥98%
6-Methylindole
Purity: 98% CAS No.: 3420-02-8 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6071 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 112°/5mm Beilstein Reference: 109708 MDL No.: MFCD00005682
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 112 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 1,059
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005682
Número CAS: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,