Print…
6-Methylindole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 145 EUR
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Methylindole 99%
6-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 112 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…31 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005682
Número CAS: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %