5-Methylindole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06893.03
L06893.06
L06893.03EA
80.2
EUR
L06893.03
L06893.06
5-Methylindole ≥99%
5-Methylindole
Purity: 99%
CAS No.: 614-96-0
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 100°/3mm
Beilstein Reference: 2228
MDL No.: MFCD00005680
Fórmula:
C₉H₉N Ponto de ebulição: 100 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 58…61 °C Densidade: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C) |
Número MDL :
MFCD00005680 Número CAS: 614-96-0 EINECS: 210-400-9 |