Print…
4-Methylindole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
133890010 133890050
ACRO133890010EA 213 EUR
ACRO133890010 ACRO133890050
4-Methylindole 99%
4-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 267 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005668
Número CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %