Print…
3-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M51458-100G M51458-25G M51458-5G
SIALM51458-100GEA 603 EUR
SIALM51458-100G SIALM51458-25G SIALM51458-5G
3-Methylindole, Sigma-Aldrich®
3-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Densidade: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Número MDL : MFCD00005627
Número CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 12,08700