3-Methylindole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L03890.06
L03890.14
L03890.06EA
35.1
EUR
L03890.06
L03890.14
3-Methylindole ≥99%
3-Methylindole
Purity: 99%
CAS No.: 83-34-1
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 132°(269°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 265-268°
Beilstein Reference: 111296
Merck Reference: 14,8560
MDL No.: MFCD00005627
Fórmula:
C₉H₉N Ponto de ebulição: 265…268 °C Ponto de Fusão: 94…97 °C Densidade: 1,003 g/cm³ (99.6 °C) Ponto de Inflamação: 132 °C (269 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005627 Número CAS: 83-34-1 EINECS: 201-471-7 Merck Index: 14,8560 |