Print…
2-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M51407-100G M51407-25G
SIALM51407-100GEA 73.2 EUR
SIALM51407-100G SIALM51407-25G
2-Methylindole, Sigma-Aldrich®
2-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 141 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005616
Número CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3