Print…
2-Methylindole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
127021000 127025000
ACRO127021000EA 63.5 EUR
ACRO127021000 ACRO127025000
2-Methylindole 98%
2-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 273 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 141 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005616
Número CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow to red-purple to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥97.5 %