Print…
1-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
193984-25G 193984-5G
SIAL193984-25GEA 301 EUR
SIAL193984-25G SIAL193984-5G
1-Methylindole, Sigma-Aldrich®
1-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 239 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Densidade: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005800
Número CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,