Print…
1-Methylindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12605.09 A12605.18
A12605.09EA 77.7 EUR
A12605.09 A12605.18
1-Methylindole ≥98%
1-Methylindole
Purity: 98% CAS No.: 603-76-9 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6065 Odour: Stench Boiling Point: 237-239° Beilstein Reference: 111026 MDL No.: MFCD00005800
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 237…239 °C
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Densidade: 1,048
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005800
Número CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,