Print…
1-Methylindole 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 43.3 EUR
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Methylindole 98+%
1-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 236…239 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005800
Número CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %