Print…
Indol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1H-Indole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W259306-100G-K W259306-10KG-K W259306-1KG-K W259306-25KG-K
SIALW259306-100G-KEA 89.4 EUR
SIALW259306-100G-K SIALW259306-10KG-K SIALW259306-1KG-K SIALW259306-25KG-K
Indol, Sigma-Aldrich®
Indole
Fórmula: C₈H₇N
Ponto de ebulição: 254…255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…51 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Número MDL : MFCD00005607
Número CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985