Print…
Indol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1H-Indole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22281.0025 8.22281.0100
8.22281.0025EA 36.2 EUR
8.22281.0025 8.22281.0100
Indol para síntese, Sigma-Aldrich®
Indole
Fórmula: C₈H₇N
Ponto de ebulição: 254…255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…51 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Número MDL : MFCD00005607
Número CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985
Encomendar
Solubility 3.560 g/l (25 °C)
Melting Point 52 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 230 kg/m3
Boiling Point 254 °C
Vapor Pressure 0.016 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 (1000 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials