Indol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1H-Indole
A14427.0B
A14427.18
A14427.30
A14427.0BEA
440
EUR
A14427.0B
A14427.18
A14427.30
Indol ≥99%
Indole
Purity: 99%
CAS No.: 120-72-9
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 121°(249°F)
Odour: Unpleasant
pH: 6
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 253-254°
Beilstein Reference: 107693
Merck Reference: 14,4963
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005607
Fórmula:
C₈H₇N Ponto de ebulição: 253…254 °C Ponto de Fusão: 50…54 °C Densidade: 1,220 Ponto de Inflamação: 121 °C (249 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005607 Número CAS: 120-72-9 EINECS: 204-420-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4963 |