Print…
6-Hidroxi-indol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Hidroxi-1H-indol
379010010 379010050
ACRO379010010EA 138 EUR
ACRO379010010 ACRO379010050
6-Hidroxi-indol 97%
6-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 124…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00152101
Número CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
HPLC ≥97.5 %