5-Hidroxi-indol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Hidroxi-1H-indol
L00858.03
L00858.06
L00858.03EA
103
EUR
L00858.03
L00858.06
5-Hidroxi-indol ≥98%
5-Hidroxi-indol
Purity: 98+%
CAS No.: 1953-54-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 112349
MDL No.: MFCD00005677
Fórmula:
C₈H₇NO Ponto de Fusão: 106…111 °C |
Número MDL :
MFCD00005677 Número CAS: 1953-54-4 EINECS: 217-782-6 |