Print…
5-Hidroxi-indol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hidroxi-1H-indol
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 37.1 EUR
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hidroxi-indol 97%
5-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005677
Número CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %