Print…
4-Hidroxi-indol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hidroxi-1H-indol
L14352.03 L14352.06 L14352.14
L14352.03EA 30.8 EUR
L14352.03 L14352.06 L14352.14
4-Hidroxi-indol ≥98%
4-Hidroxi-indol
Purity: 98% CAS No.: 2380-94-1 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 114905
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 100 °C (0,01 mmHg)
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005667
Número CAS: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2