Print…
5-Methoxyindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M14900-1G M14900-5G
SIALM14900-1GEA 34.5 EUR
SIALM14900-1G SIALM14900-5G
5-Methoxyindole, Sigma-Aldrich®
5-Methoxyindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 312 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005674
Número CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3