Print…
5-Methoxyindole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
125870050 125870250
ACRO125870050EA 92.3 EUR
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Methoxyindole 99%
5-Methoxyindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 176…178 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005674
Número CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %