Print…
5-Aminoindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A59654-1G A59654-5G
SIALA59654-1GEA 32.7 EUR
SIALA59654-1G SIALA59654-5G
5-Aminoindole, Sigma-Aldrich®
5-Aminoindole
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de ebulição: 190 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Número MDL : MFCD00005679
Número CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2