Print…
5-Aminoindole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
103900010 103900050
ACRO103900010EA 60.7 EUR
ACRO103900010 ACRO103900050
5-Aminoindole 97%
5-Aminoindole
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de ebulição: 190 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005679
Número CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
Encomendar
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %