7-Fluoroindole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17621.03
L17621.MD
L17621.03EA
61.5
EUR
L17621.03
L17621.MD
7-Fluoroindole ≥97%
7-Fluoroindole
Purity: 97%
CAS No.: 387-44-0
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 114740
Fórmula:
C₈H₆FN Ponto de Fusão: 61…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074502 Número CAS: 387-44-0 |