6-Fluoroindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24633.03
B24633.06
B24633.14
B24633.03EA
68.9
EUR
B24633.03
B24633.06
B24633.14
6-Fluoroindole ≥98%
6-Fluoroindole
Purity: 98%
CAS No.: 399-51-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 112192
Fórmula:
C₈H₆FN Ponto de Fusão: 74…77 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00056933 Número CAS: 399-51-9 |