Print…
6-Fluoroindole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 44.6 EUR
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de Fusão: 72…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056933
Número CAS: 399-51-9
Encomendar
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %