Print…
5-Fluoroindole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-1H-indole
A15346.03 A15346.06 A15346.14
A15346.03EA 63.5 EUR
A15346.03 A15346.06 A15346.14
5-Fluoroindole ≥99%
5-Fluoroindole
Purity: 99% CAS No.: 399-52-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-47° Beilstein Reference: 112350 MDL No.: MFCD00005671
Fórmula: C₈H₆FN
Peso Molecular: 135.14 g/mol
Ponto de ebulição: 85 °C (0.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005671
Número CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4