Print…
Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
284734-1G 284734-5G
SIAL284734-1GEA 80 EUR
SIAL284734-1G SIAL284734-5G
Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Número MDL : MFCD00005624
Número CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6