Print…
Indole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
I5109-10G I5109-50G I5109-5G
SIALI5109-10GEA 83.1 EUR
SIALI5109-10G SIALI5109-50G SIALI5109-5G
Indole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 203…206 °C
Número MDL : MFCD00005611
Número CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4