Print…
Indole-2-carboxylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
122200100 122200500
ACRO122200100EA 50.1 EUR
ACRO122200100 ACRO122200500
Indole-2-carboxylic acid 99%
Indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 205…209 °C
Número MDL : MFCD00005611
Número CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥98.5 %