Indole-5-carbonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21810.03
B21810.06
B21810.03EA
47
EUR
B21810.03
B21810.06
Indole-5-carbonitrilo ≥98%
Indole-5-carbonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 15861-24-2
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 116738
MDL No.: MFCD00005669
Fórmula:
C₉H₆N₂ Ponto de Fusão: 104…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005669 Número CAS: 15861-24-2 EINECS: 239-986-4 |